Få mere at vide
Whirl-Pak™ Write-On Scoop steril prøvepose
Shop alle Whirl-Pak produkter
Beskrivelse
Sterile scoop er allerede indeholdt i posen, hvilket eliminerer behovet for at bære to genstande for at indsamle prøven og minimere kontaminering. De 2 oz. (60 cc) polypropylen-ske måler 7 tommer. (18,5 cm) lang.
Kapaciteten måles i fluid ounces, når posen er lukket, og tappen er foldet over tre gange. Volumen og dimensioner er omtrentlige, poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 F (°82 °C). Poser kan fryses til enhver temperatur, selv flydende nitrogen temperaturer ned til -346 °F (-210 C) - °omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning. Alle poser steriliseres efter fremstilling.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 18 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 523 ml |
| Lukketype | Tape og Wire |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.064 mm |
| Fyld volumen | 18 oz. |
| Vis mere |