Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard prøveposer
Produktkod. 30286575 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tykkelse (engelsk):
2,25 mil
2,25 mio
2,5 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelsk):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Förpackningsstorlek
Pakke med 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30286575
missing translation for 'mfr': Whirl-Pak™ B01339WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifikationer
Oversigt Write-on Style
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Certificeringer/compliance ISO9001, ISO13485
Lukketype Closing Tab
Farve Clear, Yellow
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Field Sampling to Lab Testing
Materiale Polyethylene
Sterilitet Sterile
Tykkelse (metrisk) 0.057 mm
nr. pr. pakke 500/Pk.
Ydre emballage Cardboard
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 500/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +82°C
Tykkelse (engelsk) 2,25 mil
Dimensioner (L x B) 18,5 x 7,5 cm
Længde (engelsk) 7.25 in.
Længde (metrisk) 18.5 cm
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Produkttype Prøvepose med mærkningsområde
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.