Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard prøveposer
Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tykkelse (engelsk):
2,25 mil
2,25 mio
2,5 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelsk):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
- Gennemsigtige polyethylenposer
- Hvirvling eller foldning af posen tre gange og fastgørelse med lukketappene skaber en lækagesikker prøvebeholder
- Gassteriliseret, med dokumentation tilgængelig
- Trækflige hjælper med at forhindre forurening fra fingerkontakt ved åbning
- Skriveposer har et område, der accepterer kuglepen eller blyant
- Poser kan fryses til enhver temperatur; inklusive flydende nitrogen - omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
- Tykkelse, 2,25 til 4 mil
- RNase, DNase, pryogen og BPH fri
- Overhold lovmæssige og industrielle krav fra EPA, FDA, HACCP og USDA
- Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F (82 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Almindelig stil |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 42 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.24 L |
| Lukketype | Afsluttende fane |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.076 mm |
| Vis mere |