Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard prøveposer
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
Brand: Whirl-Pak™ B00994WA
860.65 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
- Gennemsigtige polyethylenposer
- Hvirvling eller foldning af posen tre gange og fastgørelse med lukketappene skaber en lækagesikker prøvebeholder
- Gassteriliseret, med dokumentation tilgængelig
- Trækflige hjælper med at forhindre forurening fra fingerkontakt ved åbning
- Skriveposer har et område, der accepterer kuglepen eller blyant
- Poser kan fryses til enhver temperatur; inklusive flydende nitrogen - omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
- Tykkelse, 2,25 til 4 mil
- RNase, DNase, pryogen og BPH fri
- Overhold lovmæssige og industrielle krav fra EPA, FDA, HACCP og USDA
- Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F (82 °C)
Tekniske data
Almindelig stil | |
36 oz. | |
Afsluttende fane | |
Engangsbrug | |
Steril | |
Ja | |
Write-On Whirl-Pak™ Taske | |
500/Pk. | |
-320°F to +180°F | |
3 mil | |
15 tommer | |
5 tommer | |
Prøvepose |
Må ikke autoklaveres | |
1.06 L | |
Klar | |
Polyethylen | |
0.076 mm | |
500/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
82 °C | |
38 x 12.5 cm | |
38 cm | |
12.5 cm |