Beskrivelse
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
- Gennemsigtige polyethylenposer
- Hvirvling eller foldning af posen tre gange og fastgørelse med lukketappene skaber en lækagesikker prøvebeholder
- Gassteriliseret, med dokumentation tilgængelig
- Trækflige hjælper med at forhindre forurening fra fingerkontakt ved åbning
- Skriveposer har et område, der accepterer kuglepen eller blyant
- Poser kan fryses til enhver temperatur; inklusive flydende nitrogen - omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
- Tykkelse, 2,25 til 4 mil
- RNase, DNase, pryogen og BPH fri
- Overhold lovmæssige og industrielle krav fra EPA, FDA, HACCP og USDA
- Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F (82 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Skrive-på stil |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Afsluttende fane |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Latex fri | Ja |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Ydre emballage | Write-On Whirl-Pak™ Taske |
| Vis mere |