Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard prøveposer
Artikelnummer. 11771664 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tykkelse (engelsk):
2,25 mil.
2,25 mio
2,5 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelsk):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (engelsk) Kapacitet (engelsk) Produkttype Pakningsstørrelse
11771664 12,5 x 7,5 cm 2,25 mio 2 oz. Prøvepose Pakke med 500
11701973 18,5 x 7,5 cm 2,25 mio 4 oz. Prøvepose Pakke med 500
11781664 18 x 9,5 cm 3 mil 7 oz. Prøvepose Pakke med 500
11791664 19 x 13 cm 3 mil 13 oz. Prøvepose Pakke med 500
11785714 23 x 11,5 cm 2,5 mio 18 oz. Prøvepose Pakke med 500
11775774 23 x 15 cm 3 mil 24 oz. Prøvepose Pakke med 500
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Prøvepose Pakke med 500
11741684 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Prøvepose Pakke med 500
11786508 38 x 12,5 cm 3 mil 36 oz. Prøvepose Pakke med 500
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz. Prøvepose Pakke med 500
11707093 38 x 19 cm 3 mil 69 oz. Prøvepose Pakke med 500
11776965 12,5 x 6,5 cm 2,25 mil. 1 oz. Prøvepose Pakke med 500
11781963 12,5 x 7,5 cm 2,25 mio 2 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11735804 18,5 x 7,5 cm 2,25 mio 4 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11771963 23 x 11,5 cm 2,5 mio 18 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11771684 23 x 15 cm 3 mil 24 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11734834 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
11751684 30 x 19 cm 4 mil 55 oz. Prøvepose med mærkningsområde Pakke med 500
30286575 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil. 4 oz. Prøvepose med mærkningsområde -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11771664 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1363.20 DKK
    517.95 DKK / Pakke med 500
    Spare 845.25 DKK
    62% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
  • Gennemsigtige polyethylenposer
  • Hvirvling eller foldning af posen tre gange og fastgørelse med lukketappene skaber en lækagesikker prøvebeholder
  • Gassteriliseret, med dokumentation tilgængelig
  • Trækflige hjælper med at forhindre forurening fra fingerkontakt ved åbning
  • Skriveposer har et område, der accepterer kuglepen eller blyant
  • Poser kan fryses til enhver temperatur; inklusive flydende nitrogen - omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
  • Tykkelse, 2,25 til 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen og BPH fri
  • Overhold lovmæssige og industrielle krav fra EPA, FDA, HACCP og USDA
  • Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F (82 °C)
Tekniske data
Oversigt Almindelig stil
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Afsluttende fane
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 500/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plast
Mængde 500/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylenoxidgas
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,25 mio
Dimensioner (L x B) 12,5 x 7,5 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Prøvepose
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 58 mL
Længde (metrisk) 12.5 cm
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Tykkelse (metrisk) 0.057 mm