Få mere at vide
Whirl-Pak™ Standard prøveposer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11701674 Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tykkelse (engelsk):
2,25 mil
2,25 mio
2,5 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelsk):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttype:
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Prøvepose
Prøvepose med mærkningsområde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11701674
Brand: Whirl-Pak™ B01063WA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har punkteringssikre tapper til beskyttelse mod skader på grund af wire-endefremspring. Poser, der er nemme at lukke, er ideelle til prøveudtagning og produktanalyse. Fås i almindelig eller skrive-på-stil.
  • Gennemsigtige polyethylenposer
  • Hvirvling eller foldning af posen tre gange og fastgørelse med lukketappene skaber en lækagesikker prøvebeholder
  • Gassteriliseret, med dokumentation tilgængelig
  • Trækflige hjælper med at forhindre forurening fra fingerkontakt ved åbning
  • Skriveposer har et område, der accepterer kuglepen eller blyant
  • Poser kan fryses til enhver temperatur; inklusive flydende nitrogen - omhyggelig håndtering påkrævet efter frysning
  • Tykkelse, 2,25 til 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen og BPH fri
  • Overhold lovmæssige og industrielle krav fra EPA, FDA, HACCP og USDA
  • Poser bør ikke bruges ved temperaturer over 180 °F (82 °C)
Tekniske data
Oversigt Almindelig stil
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 24 oz.
Kapacitet (metrisk) 710 mL
Lukketype Afsluttende fane
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 500/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 500/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Dimensioner (L x B) 23 x 15 cm
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Produkttype Prøvepose