Få mere at vide
Whirl-Pak™ Slamdommer II™ Komplet enhed, stor kapacitet
Artikelnummer. 15538049 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
177 ml/fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15538049 177 ml/fod Hver
1 options
Artikelnummer. 15538049 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01355WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.13 DKK
    1409.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2500.26 DKK
    63% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremstillet af stive plastikrør i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, giver maksimal styrke til væskeprøvetagning på lange afstande.
Fremstillet af stive plastikrør i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, giver maksimal styrke til væskeprøvetagning på lange afstande
Slammet Judge™ II er lavet af en 1-1/4 in. (3,18 cm) plastrør med udvendig diameter, hvilket resulterer i dobbelt kapacitet og en meget stiv enhed, når den er samlet.
  • Designet til prøveudtagning på 5 % eller mindre faststof
  • Indeholder 6 oz. fod (178 ml pr. 0,31 m) og kan samles i henhold til opgavens krav
  • Tilføj eller fratræk sektioner efter behov, og 1 ft. (31 m) markører på slangen hjælper med at identificere mængden af slam i tanken
  • Enheden består af tre 5 ft. (1,53 m) sektioner (top, forlængelse, bund) eller individuelle sektioner kan kombineres efter behov
  • Må ikke autoklaveres
  • Et års garanti
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008 og ISO 13485:2003
Volumen (metrisk) 177 ml/fod
Til brug med (applikation) Prøvetagning 5 % eller mindre faststof
Uddannet Ja
Materiale Polycarbonat med ultraviolet stabilisator
Type Slam Judge™ II Stor kapacitet prøveudtager
Længde (engelsk) Samlet 15 fod, sektioner 5 fod.
Længde (metrisk) Samlet 4,6 m, sektioner 1,53 m
Diameter (engelsk) Yderrør 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) ydre rør 3.18 cm
Model- B01355