Få mere at vide
Whirl-Pak™ Prøvesæt til kød- og fjerkrækroppe (18 oz.) med PE-handsker og buffer
Shop alle Whirl-Pak produkter
Beskrivelse
- Et par ikke-håndshandsker (størrelse: L), sterile polyethylenhandsker
- 25 mL bufret peptonvand (udløbsdatoen er markeret på æsken)
- Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ taske
- To sterile engangsskabeloner, en til kødkroppe (10 x 10 cm) og en til kalkuner (5 x 10 cm)
- Engangsskabelon eliminerer behovet for at sanere genanvendelige skabeloner, hvilket sparer tid og penge og gør det nemmere at transportere skabelonen til slagtekroppen
- Skabeloner dannes efter slagtekroppens konturer, hvilket gør det lettere at podepinde inden for det påkrævede område
- Handsker og skabeloner er pakket sammen i en forseglet plastikpose, der har en perforering for nem åbning
Ordreinfo
Æske med 25 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Tape og Wire |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af kød- og fjerkrækroppe |
| Inkluderer | Et par ikke-håndshandsker (Størrelse: L), sterile polyethylenhandsker; 25 mL bufferet peptonvand (udløbsdatoen er markeret på æsken); Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ taske; To sterile engangsskabeloner, en til kødkroppe (10 x 10 cm) og en til kalkuner (5 x 10 cm) |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Fyld volumen | 18 oz. |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |