Få mere at vide
Novus Biologicals™ NARS2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18472069 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18472069 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18472069 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00079731T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål NARS2
Synonym asnRS, asparagine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Asparagine--tRNA ligase, asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), EC 6.1.1, EC 6.1.1.22, FLJ23441, probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial, SLM5
Gen symbol NARS2