Få mere at vide
Sampling Systems™ Smalle prøvetagningsrensebørster
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hygiejniske nylonbørster
- Robust aluminiumshåndtag
- Smal børsteform
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Håndtag Materiale | Aluminium |
| Tip Type | Smal |
| Diameter (metrisk) børster | 14 mm |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 7 til 14 mm diameter |
| Længde (metrisk) | 2100 mm |