Beskrivelse
- Hygiejniske nylonbørster
- Robust aluminiumshåndtag
- Smal børsteform
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Håndtag Materiale | Aluminium |
| Tip Type | Smal |
| Diameter (metrisk) børster | 14 mm |
| Til brug med (udstyr) | Rør med 7 til 14 mm diameter |
| Længde (metrisk) | 1100 mm |