Få mere at vide
Buerkle™ Smalhalsede bioflasker PE
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Med skrueforbindelse
- Fremstillet af vedvarende råmaterialer
- Grøn LDPE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Certificeringer/compliance | Velegnet til brug med fødevarer |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 213 mm |
| Vis mere |