Få mere at vide
Buerkle™ Smalle halsflasker med reagens
Artikelnummer. 31188970 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31188970 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 31188970 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03402500
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Universelle flasker til opbevaring, pakning, prøvetagning, prøvetagning og transport af væsker.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Farve Translucent White
Materiale HDPE, Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 84,54 fl oz.
Produkttype Reagensflaske