Få mere at vide
Buerkle™ Reagensflaske med smal hals
Artikelnummer. 10074170 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Højde (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10074170
Brand: Buerkle™ 03400100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalflasker til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensflaske
Materiale HDPE
Inkluderer Polypropylen manipulationssikker blå skruelåg
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Velegnet til viskøse olier
Højde (metrisk) 108 mm
Længde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 45 mm