Få mere at vide
Buerkle™ Reagensflaske med smal hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Højde (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Længde (metrisk) | 74 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur