Få mere at vide
Buerkle™ Reagensflaske med smal hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Højde (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensflaske |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Polypropylen manipulationssikker blå skruelåg |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til viskøse olier |
| Højde (metrisk) | 221 mm |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Bredde (metrisk) | 85 mm |