Få mere at vide
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Interchangeable Wash Head
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Adjustable height delivery tube
- LDPE provides strength with flexibility
- Supplied in packs of 50
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Gennemsigtighed | Yes |
| Højde (metrisk) | 240 mm |
| Produkttype | Bottle |
| Til brug med (udstyr) | Multi-purpose bottle |
| Lukkestørrelse | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 59 mm |