Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med smal hals, naturlig
Artikelnummer. 15503503
Kapacitet (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1800
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15503503
Brand: Kautex™ 2000070506
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Bruge Kautex™ Smalhalsede LDPE-flasker, naturlige i laboratoriet som et vigtigt værktøj til at udføre forskning og eksperimenter med. Fastgør dem godt med lukninger, der kan købes separat.
  • Uden lukning
  • Smal mund
  • LDPE konstruktion
  • Metrisk kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Flaske
Mængde 1 stk.
Mund Smal
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Diameter (metrisk) 61.3 mm