Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med smal hals, naturlig
Kapacitet (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1800
Beskrivelse
- Uden lukning
- Smal mund
- LDPE konstruktion
- Metrisk kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 1 stk. |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 223.5 mm |
| Produkttype | Flaske med smal mund |
| Diameter (metrisk) | 97.5 mm |