Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyer-kolber af glas med smal hals
Artikelnummer. p-7115270 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10528781
Brand: BRAND™ 92768
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Erlenmeyer-kolber er fremstillet af Boro 3.3 glas og er iflg. til DIN ISO 1773.
  • Med perlekant og graduering
  • Smal hals til kontrolleret hældning og dispensering
  • Forskellige pakker tæller efter kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 1773
Diameter (metrisk) ydre hals 52 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 310 mm
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 2
Produkttype Erlenmeyer kolbe
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 187 mm