Få mere at vide
BRAND™ Erlenmeyer-kolber af glas med smal hals
Artikelnummer. 15567851 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15567851
Brand: BRAND™ 92754
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Erlenmeyer-kolber er fremstillet af Boro 3.3 glas og er iflg. til DIN ISO 1773.
  • Med perlekant og graduering
  • Smal hals til kontrolleret hældning og dispensering
  • Forskellige pakker tæller efter kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN ISO 1773
Diameter (metrisk) ydre hals 42 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 220 mm
Hals stil Smal
nr. pr. pakke 10
Produkttype Erlenmeyer kolbe
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm