Beskrivelse
- Med perlekant og graduering
- Smal hals til kontrolleret hældning og dispensering
- Forskellige pakker tæller efter kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 52 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Højde (metrisk) | 310 mm |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Produkttype | Erlenmeyer kolbe |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 187 mm |