Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Fladbundsflaske med smal hals
Click to view available options
:
Kapacitet (metrisk): 6000 ml
Description
- Acc. til DIN ISO 1773 og foruden standard
- Materiale: DURAN™
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) ydre hals | 65 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6000 mL |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 237 mm |