Få mere at vide
BRAND™ Smalhals Erlenmeyerkolbe
Artikelnummer. p-7164779 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15537851
Brand: BRAND™ 92724
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erlenmeyer-kolbe med smal hals har en perlekant og gradueringsmærker.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN ISO 1773
  • Med perlekant og graduering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Smal
Uddannet Ja
Mundstil Beaded