Beskrivelse
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 1773
- Med perlekant og graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Smal |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Beaded |