Få mere at vide
Karl Hecht™ Smal hals gennemsigtige glasflasker med jordprop
Artikelnummer. 10505772
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10505772 250 mL
1 options
Artikelnummer. 10505772 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41281018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 DKK
    88.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.04 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Forsynet med standard jordfuge.
  • Med glasprop
  • Smal hals
  • Fugestørrelse 19/26
  • Kapacitet på 250 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Inkluderer Glasprop
Materiale Glas
Standard konusled 19/26
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Lukningsmateriale Glas
Lukketype Prop
Form Rund
Produkttype Opbevaringsflaske