Få mere at vide
Flasker med smal hals
Artikelnummer. 12801394
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12801394 125 mL Pakke med 10
12881384 30 mL Pakke med 10
12891384 60 mL Pakke med 10
12821394 250 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12801394 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. P001/02+P516/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.45 DKK
    55.41 DKK / Pakke med 10
    Spare 7.04 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug disse flasker til en række forskellige laboratorieapplikationer. Flasker med smal hals har LDPE skruelåg med dispenserlukning og hængslet jetrør. Låget gør det muligt at udstøde enten enkelte dråber eller kontinuerlig strøm ved passende håndtryk på flasken.
  • Lavdensitets polyethylenflasker med smal hals
  • Med LDPE dispenserlukninger hvide med flip-up tud og 2 mm åbning
  • Hængslet jetrør som er åbent når det hæves og forsegles med sænket
  • Naturlig, gennemskinnelig robust støbt plast
  • Velegnet til brug med hætter, dyser og dispensere
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Neutral
Materiale LDPE
nr. pr. sag 350 hver
Højde (metrisk) 102 mm
Til brug med (udstyr) Hætter, dyser og dispensere
Diameter (metrisk) 48 mm