Få mere at vide
Gravis Smal hals ravfarvet glasflasker
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
250 mL
1090 mL
nr. pr. pakke:
14 Pakke
195 Pakke
216 Pakke
60 pakke
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
- Fremstillet af soda lime glas
- Kasketter medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 60 pakke |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Produkttype | Rav flaske |
| Diameter (metrisk) | 62 mm |