Få mere at vide
Gravis Smal hals ravfarvet glasflasker
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
- Fremstillet af soda lime glas
- Kasketter medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 195 Pakke |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 51 mm |
| Produkttype | Rav flaske |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |