Få mere at vide
Gravis Smal hals ravfarvet glasflasker
Artikelnummer. 11722585
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
250 mL
1090 mL
nr. pr. pakke:
14 Pakke
195 Pakke
216 Pakke
60 pakke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) nr. pr. pakke
11722585 1090 mL 14 Pakke
11757225 10 mL 195 Pakke
11743783 15 mL 216 Pakke
11783803 250 mL 60 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11722585 Leverandør Gravis Leverandørnr. C00873520
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af prøver i laboratoriet. Gravis Narrow Neck Amber Glasflasker er tonet for at beskytte lysfølsomme materialer.
  • Fås i en række kapaciteter
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Kasketter medfølger ikke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1090 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Materiale Soda lime glas
nr. pr. pakke 14 Pakke
Mund Smal
Højde (metrisk) 217 mm
Produkttype Rav flaske
Diameter (metrisk) 98 mm