Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Rund kande med smal mund og hvid polypropylen hætte
Artikelnummer. 16104887 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3785 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16104887 3785 mL Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 16104887
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Narrow Mouth Round Pan med hvid polypropylen hætte giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast. Den smalle åbning muliggør omhyggelig hældning og forhindrer spild, hvilket gør den ideel til opbevaring og transport af væsker.
  • Smal åbning muliggør omhyggelig hældning og forhindrer spild
  • Fremragende fugtbarriere beskytter indholdet
  • Slagfast konstruktion for holdbarhed
  • Hvid polypropylen skruehætte inkluderet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3785 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Højde (metrisk) med lukning 295 mm
Materiale HDPE
Mængde 4
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 292 mm
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 137 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3785 mL
Form Rund kande
Engangs Genanvendelig
Produkttype Rund kande