Få mere at vide
BRAND™ PFA-vaskeflaske med smal mund
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Teknisk karakter PFA
- ETFE skruelåg
- FEP rør
- Disse flasker indeholder en lille del af oparbejdet PFA fra vores produktionsproces
- Spidserne på vaskerørene kan skæres til for at øge flowhastigheden
- Tåler høje temperaturer og kemiske angreb
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PFA |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Mund | Smal |
| Lukningsmateriale | ETFE |
| Lukketype | Skruelåg |