Få mere at vide
Thermo Scientific™ Smalmundede glasskilleflasker med åben-top-lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521619
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Farve:
Ravgul
Niveau:
Certificeret
Artikelnummer. 15783438
Brand: Thermo Scientific™ S3490125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) metoder, når du bruger disse smalmundede type III soda-lime glas septa-flasker, som er tilgængelige som klare eller ravfarvede.
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) metoder, når du bruger Thermo Scientific™ Smalmundede septaflasker. Disse flasker fås som klart eller ravfarvet type III soda-kalkglas og har en hætte med indstøbt septa-holderring, som holder den gennemborende PTFE-beklædte silikonesepta sikkert på plads uden at klæbe til låget, så skillevæggen kan fjernes og udskiftes efter behov (undtagen 1L flaske). Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser eller uforarbejdet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Type III soda-lime glasflaske, klar eller rav
  • Ravfarvede flasker anbefales til lysfølsomme analytter
  • Hvid polypropylenhætte med ubundet PTFE-beklædt silikoneseptum (1L størrelse septum er bundet)
  • Låg samlet på flasker
  • Designet med smal mund er ideelt til vandprøver
Certificerede flasker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeler hjælper med at beskytte flasker mod brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse
Uforarbejdede flasker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringsparametre VOA
Farve Ravgul
Oversigt I-Chem 125mL NM Amber flaske med 0,125 in. septum certificeret
Diameter (engelsk) Indre 0,56 tommer.
Diameter (engelsk) 1,88 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.4 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning S297-2210
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 4,3 oz.
Volumen (metrisk) Rand 128 mL
Certificeringer/compliance Certificerede flasker opfylder eller overgår EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Mund Smal
Højde (metrisk) 112 mm
Produkttype Prøveflaske
Højde (engelsk) 4,4 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen med PTFE/Siliconeseptum
Lukkestørrelse 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm
Lukketype Åbn Top Cap