Få mere at vide
Thermo Scientific™ Smalmundede glasskilleflasker med åben-top-lukning
Beskrivelse
Anvend EPA Volatile Organic Analysis (VOA) metoder, når du bruger Thermo Scientific™ Smalmundede septaflasker. Disse flasker fås som klart eller ravfarvet type III soda-kalkglas og har en hætte med indstøbt septa-holderring, som holder den gennemborende PTFE-beklædte silikonesepta sikkert på plads uden at klæbe til låget, så skillevæggen kan fjernes og udskiftes efter behov (undtagen 1L flaske). Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser eller uforarbejdet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Type III soda-lime glasflaske, klar eller rav
- Ravfarvede flasker anbefales til lysfølsomme analytter
- Hvid polypropylenhætte med ubundet PTFE-beklædt silikoneseptum (1L størrelse septum er bundet)
- Låg samlet på flasker
- Designet med smal mund er ideelt til vandprøver
Certificerede flasker kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver flaske er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Spånpladedeler hjælper med at beskytte flasker mod brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse
Uforarbejdede flasker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; kræver ekstra overpakning til forsendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certificeringsparametre | VOA |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | I-Chem 250mL NM Amber flaske med 0,125 in. septum certificeret |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,63 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 cm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| nr. pr. sag | 12 |
| Vis mere |