Få mere at vide
Naringin
Beskrivelse
En citrusbioflavanoid, der hæmmer cytochrom P-450 monooxygenaseaktivitet. Naringin bruges til at fremstille naringin-dihydrochalcon, som er omkring 300-1800 gange sødere end sukker. Det er et citrusbioflavonoid, der rapporteres at hæmme cytochrom P450 monooxygenaseaktivitet. Det virker også som en hæmmer af cytochrom P450-enzymer. Det bruges som antioxidant, lipidsænkende og anticancermiddel. Ud over dette bruges det i en undersøgelse til at vurdere aldosteronproduktion af en human binyrebarkcellelinje og til at forbedre kognitive underskud af Alzheimers sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et citrusbioflavanoid, der hæmmer cytochrom P-450 monooxygenaseaktivitet. Naringin bruges til at fremstille naringin-dihydrochalcon, som er omkring 300-1800 gange sødere end sukker. Det er et citrusbioflavonoid, der rapporteres at hæmme cytochrom P450 monooxygenaseaktivitet. Det virker også som en hæmmer af cytochrom P450-enzymer. Det bruges som antioxidant, lipidsænkende og anticancermiddel. Ud over dette bruges det i en undersøgelse til at vurdere aldosteronproduktion af en human binyrebarkcellelinje og til at forbedre kognitive underskud af ′Alzheimers sygdom.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, acetone og varm eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naringin |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 102012 |
| Merck Index | 14,6425 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, acetone og varm eddikesyre. |
| Formel vægt | 580.53 |
| Fysisk form | Pulver |