Få mere at vide
Naringin
Artikelnummer. 15445429
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445429 25 g 25g
15455429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63166.14
 Begrænset vare
På lager
En citrusbioflavanoid, der hæmmer cytochrom P-450 monooxygenaseaktivitet | CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580,54 g/mol
En citrusbioflavanoid, der hæmmer cytochrom P-450 monooxygenaseaktivitet. Naringin bruges til at fremstille naringin-dihydrochalcon, som er omkring 300-1800 gange sødere end sukker. Det er et citrusbioflavonoid, der rapporteres at hæmme cytochrom P450 monooxygenaseaktivitet. Det virker også som en hæmmer af cytochrom P450-enzymer. Det bruges som antioxidant, lipidsænkende og anticancermiddel. Ud over dette bruges det i en undersøgelse til at vurdere aldosteronproduktion af en human binyrebarkcellelinje og til at forbedre kognitive underskud af Alzheimers sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et citrusbioflavanoid, der hæmmer cytochrom P-450 monooxygenaseaktivitet. Naringin bruges til at fremstille naringin-dihydrochalcon, som er omkring 300-1800 gange sødere end sukker. Det er et citrusbioflavonoid, der rapporteres at hæmme cytochrom P450 monooxygenaseaktivitet. Det virker også som en hæmmer af cytochrom P450-enzymer. Det bruges som antioxidant, lipidsænkende og anticancermiddel. Ud over dette bruges det i en undersøgelse til at vurdere aldosteronproduktion af en human binyrebarkcellelinje og til at forbedre kognitive underskud af ′Alzheimers sygdom.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, acetone og varm eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10236-47-2
Molekylær formel C27H32O14
Molekylvægt (g/mol) 580.54
MDL nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI nøgle DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
PubChem CID 74787988
IUPAC navn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-2-(4-hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naringin
Farve Hvid til gul
Mængde 25 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6425
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Formel vægt 580.53
Fysisk form Pulver