Få mere at vide
Naringin Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30477212
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477212 25 g
30476727 1 g
30464814 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37898025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132203-74-8
Molekylær formel C27 H32 O14 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 598.55
Synonym (S)-7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, Naringenin 7-Neohesperidoside Hydrate, Aurantiin Hydrate
IUPAC navn (2S)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one; Hydrate
SMIL O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C[C@H](Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naringin Hydrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C27H32O14.H2O/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11;/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3;1H2/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+;/m0./s1
Formel vægt 598.1898