Få mere at vide
Naringin hydrate, 98%
Artikelnummer. 11338275
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338275 50 g 50g
11328275 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338275 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10163.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132203-74-8 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
En citrus bioflavanoid, der hæmmer cytochrom P450 monooxygenase aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132203-74-8
Molekylær formel C27H32O14
Molekylvægt (g/mol) 580.54
MDL nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI nøgle DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC navn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-2-(4-hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naringin hydrate
Smeltepunkt ∽166°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6424
Optisk rotation −90° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 580.55 (Anhydrous)
Procent renhed 98%