Få mere at vide
Naringin-hydrering, 98%
Beskrivelse
En citrus bioflavanoid, der hæmmer cytochrom P450 monooxygenase aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naringin hydrate |
| Smeltepunkt | ∽166 °C (dekomponering) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 102012 |
| Merck Index | 14,6424 |
| Optisk rotation | −90° (c=1 i ethanol) |
| Formel vægt | 580,55 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |