Få mere at vide
Naringin dihydrochalcone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448349 1 g 1g
15458349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66830.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18916-17-1
Molekylær formel C27H34O14
Molekylvægt (g/mol) 582.555
MDL nummer MFCD08436145
InChI nøgle CWBZAESOUBENAP-NDAHTVSZSA-N
Synonym 1-[4-[(2-O-(6-Deoxy-a-L-rhamnopyranosyl)-b-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone
PubChem CID 126963586
IUPAC navn 1-[4-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphenyl]-1-hydroxyan- phenyl)-1-hydroxyan-2-yl)
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C(C(=C3)O)C(=O)CCC4=CC=C(C=C4)O)O)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naringin dihydrochalcone
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO
Formel vægt 582.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver