Få mere at vide
Naringin, 97%
Artikelnummer. 10404345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10404345
Brand: Thermo Scientific Acros 206911000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10236-47-2
Molekylær formel C27H32O14
Molekylvægt (g/mol) 580.54
MDL nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI nøgle DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC navn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-2-(4-hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naringin
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Merck Index 15, 6507
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 580.53
Procent renhed ≥96.0%
Emballage Plastflaske
Farve Beige til gul
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver