Få mere at vide
Nardosinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nardosinone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-9-6-5-7-10-11(16)8-12-13(15(9,10)4)14(2,3)18-17-12/h7,9,12-13H,5-6,8H2,1-4H3/t9-,12-,13+,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 250.1569 |