missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Narcotolinogendiol, TRC

Artikelnummer. 30136748
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136748 100 mg
30010568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN378850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5876-41-5
Molekylær formel C21H25NO7
Molekylvægt (g/mol) 403.43
Synonym 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1,2-benzenedimethanol deriv., Narcotolinediol, [S-(R*,S*)]-3,4-Dimethoxy-alpha1-(5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-1,2-benzenedimethanol
IUPAC navn (5R)-5-[(R)-hydroxy-[2-(hydroxymethyl)-3,4-dimethoxyphenyl]methyl]-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-4-ol
SMIL COc1ccc([C@@H](O)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(O)c23)c(CO)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Narcotolinogendiol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO7/c1-22-7-6-11-8-15-21(29-10-28-15)19(25)16(11)17(22)18(24)12-4-5-14(26-2)20(27-3)13(12)9-23/h4-5,8,17-18,23-25H,6-7,9-10H2,1-3H3/t17-,18-/m1/s1
Formel vægt 403.1631
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.