Få mere at vide
Narcissoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Narcissin |
| CAS | 604-80-8 |
| Molekylær formel | C28 H32 O16 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Narcissin (6CI,7CI,8CI), 3-O-Rutinosylisorhamnetin, 3-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-O-Methylquercetin 3-rutinoside, Isorhamentin 3-O-β-D-rutinoside, Isorhamnetin 3-O-rutinoside, Isorhamnetin 3-O-α-L-rhamnosyl(1→6)-β-D-glucopyranoside, Isorhamnetin 3-O-α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside, Isorhamnetin 3-O-β-D-(6-O-α-L-rhamnosyl)glucoside, Isorhamnetin 3-O-β-D-(6''-O-α-L-rhamnopyranosyl)glucopyranoside, Isorhamnetin 3-O-β-rutinoside, Isorhamnetin 3-rhamnoglucoside, Isorhamnetin 3-rutinoside, Isorhamnetin 3-β-D-glucopyranosyl-(6→1)-L-rhamnopyranoside, Isorhamnetin 3-β-O-rutinoside, Isorhamnetin 3β-rutinoside, Isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside, Isorhamnetol 3-O-rutinoside, Narcissoside, Quercetin 3'-O-methyl-3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→6)-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32O16/c1-9-18(32)21(35)23(37)27(41-9)40-8-16-19(33)22(36)24(38)28(43-16)44-26-20(34)17-13(31)6-11(29)7-15(17)42-25(26)10-3-4-12(30)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-24,27-33,35-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-/m0/s1 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)c5c(O)cc(O)cc5O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.54 |
| Formel vægt | 624.169 |