missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Narciclasine, TRC

Artikelnummer. 17909739
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17909739 5 mg
18041430 1 mg
18033530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17909739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3787935MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29477-83-6
Molekylær formel C14 H13 N O7
Molekylvægt (g/mol) 307.2555
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, 3,4,4a,5-tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-, (2S,3R,4S,4aR)-, [1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, 3,4,4a,5-tetrahydro-2,3,4,7-tetrahydroxy-, [2S-(2α,3β,4β,4aβ)]-, (+)-Lycoricidinol, (+)-Narciclasine, Lycoricidinol
IUPAC navn (2S,3R,4S,4aR)-2,3,4,7-tetrahydroxy-3,4,4a,5-tetrahydro-2H-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6-one
SMIL O[C@H]1C=C2[C@@H](NC(=O)c3c(O)c4OCOc4cc23)[C@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Narciclasine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO7/c16-6-1-5-4-2-7-13(22-3-21-7)11(18)8(4)14(20)15-9(5)12(19)10(6)17/h1-2,6,9-10,12,16-19H,3H2,(H,15,20)/t6-,9+,10+,12-/m0/s1
Formel vægt 307.0692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.