missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naratriptan N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30482858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482858 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3787405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naratriptan N-oxide
CAS 1159977-52-2
Molekylær formel C17 H25 N3 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym N-Nethyl-3-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-18-24(22,23)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2,21)9-6-14/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3
SMIL CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CC[N+](C)([O-])CC3)c2c1
IUPAC navn N-methyl-2-[3-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 351.46
Formel vægt 351.1617
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.