missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naratriptan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naratriptan Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 371.1434 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?