missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naratriptan Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Naratriptan Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naratriptan Hydrochloride |
| CAS | 143388-64-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naratriptan Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 N3 O2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Naratriptan Hydrochloride, 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-5-ethanesulfonamide, N-methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), Amerge, GR 85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride, Naramig, Naratrex 1, GR 85548A, GR 85548A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1 |
| IUPAC navn | N-methyl-2-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?