Få mere at vide
Naratriptan-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naratriptan-d3 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| Formel vægt | 374.1623 |